Learn More
Biochrom Lightwave 3
The Lightwave 3 is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port.
Marke:  Biochrom 80-3007-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17273064
  • 8425.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • UV/Vis-Spektralphotometer (Split Beam, RBC) für 190 bis 1100 nm (5 nm Bandbreite)
  • USB-Anschluss zur Datenerfassung
  • Für Küvetten mit 10, 20 und 40 mm Trennstrecke
  • Die integrierte Software bietet einen Flash-Scan, Messungen fester Wellenlängen, Kinetik und Konzentration mit umfassender Grafikfunktion sowie die Möglichkeit, bis zu 90 Methoden zu speichern
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Biochrom Lightwave 3 > Biochrom Lightwave 3; Lieferumfang: Spektralphotometer, Bluetooth, Drucker