Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixer
Use Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixers in a wide range of applications. Choose a direct-drive model for small batch mixing or high-shear applications.
2700.00 CHF - 3815.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Direktantrieb-Mischer mit hohen Drehmomenten |
---|---|
Enthält | Welle 316 SS (Edelstahl), Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube. |
Material | Edelstahl 316 |
Drehmoment | 140 in. oz. |
Typ | Direktantrieb-Mischer |
Produktcode | Marke | Modell | Motortyp | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Motortyp | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15437453
|
Cole-Parmer™
50310-34 |
EV1P25ET1C48. | XPRF | 1750 U/min |
3815.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15447453
|
Cole-Parmer™
50310-36 |
EV1P25T1C48. | TEFC | 1750 U/min |
2700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15487463
|
Cole-Parmer™
50323-10 |
EVIP25AIC48. | Druckluftantrieb | 1800 U/min |
2795.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15497463
|
Cole-Parmer™
50323-12 |
EVIB25AFP32. | Druckluftantrieb | 1800 U/min |
2910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Large selection lets you match mixer capability to your specific application
- Mix up to 50 gallons of fluid.
- These mixers offer more horsepower and torque than the small batch mixers
Spezifikation
Direktantrieb-Mischer mit hohen Drehmomenten | |
Edelstahl 316 | |
Direktantrieb-Mischer |
Welle 316 SS (Edelstahl), Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube. | |
140 in. oz. |