Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixer
Use Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixers in a wide range of applications. Choose a direct-drive model for small batch mixing or high-shear applications.
Marke:  Cole-Parmer™ 50310-34
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437453
  • 3815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In unserer großen Auswahl finden Sie einen für Ihre konkrete Anwendung geeigneten Mischer
    • Mischen Sie bis zu 50 Gallonen Flüssigkeit.
    • Diese Mischer erbringen höhere Leistung und höhere Drehmomente als die Mischer für Kleinchargen
Spezifikation
Spezifikation
1750 U/min
0,75 in.
1/4 PS
Welle 316 SS (Edelstahl), Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
EV1P25ET1C48.
140 in. oz.
208/230 V
19,05 mm
Direktantrieb-Mischer mit hohen Drehmomenten
Edelstahl 316
XPRF
Direktantrieb-Mischer