Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixer
Use Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixers in a wide range of applications. Choose a direct-drive model for small batch mixing or high-shear applications.
Marke:  Cole-Parmer™ 50323-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487463
  • 2795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In unserer großen Auswahl finden Sie einen für Ihre konkrete Anwendung geeigneten Mischer
    • Mischen Sie bis zu 50 Gallonen Flüssigkeit.
    • Diese Mischer erbringen höhere Leistung und höhere Drehmomente als die Mischer für Kleinchargen
Spezifikation
Spezifikation
1800 U/min
Direktantrieb-Mischer mit hohen Drehmomenten
Edelstahl 316
Druckluftantrieb
140 in. oz.
1/4 PS
Welle 316 SS (Edelstahl), Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
EVIP25AIC48.
60 psi
Direktantrieb-Mischer