Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
261.00 CHF - 895.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 150 bis 300 μm
Form Nass
Produktlinie Lifetech™
Typ Epoxid-Methacrylat
Format White to Off-White Spherical Beads
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Menge Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17009333
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01231-192
250 g 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17009363
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01361-192
250 g 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17019333
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01231-94
1 kg 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17019353
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01351-192
250 g 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17019363
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01361-94
1 kg 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17029353
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01351-94
1 kg 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17029373
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01381-192
250 g 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17039373
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01381-94
1 kg 600 bis 1200 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17049323
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01211-192
250 g 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17059323
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01211-94
1 kg 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17059343
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01311-192
250 g 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17069333
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01241-192
250 g 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17069343
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01311-94
1 kg 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17069363
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01371-192
250 g 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17079333
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01241-94
1 kg 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17079363
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01371-94
1 kg 300 bis 600 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17089373
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01391-192
250 g 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17099373
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS01391-94
1 kg 1200 bis 1800 Å Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
  • High mechanical stability
  • High porosity
  • Easily dried after immobilization
  • Suitable for batch and column configuration
  • Optimal for use in organic solvent/water free systems
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Spezifikation
Spezifikation
150 bis 300 μm
Lifetech™
White to Off-White Spherical Beads
Nass
Epoxid-Methacrylat
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Verwendung innerhalb von 6 Monaten ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm