Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
Marke: Purolite™ LS01351-94
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Porosität
- Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
- Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
- Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Weiße bis cremeweiße kugelförmige Perlen | |
600 bis 1200 Å | |
150 bis 300 μm | |
Amino | |
Lifetech™ | |
Amino-C2-Methacrylat |
pH 3 bis 10 | |
2 °C bis 20 °C | |
62 bis 72% | |
Nass | |
1 kg |