missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Verschlussfolie für PCR und Lagerung
Detachable, peelable sealing films ideal for PCR, ELISA and sample storage.
Marke: BRAND™ 701377
232.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch den Klebstoff kann die Folie bei bis zu –80 °C verwendet werden.
- DMSO-beständig und beständig gegen gängige Lösungsmittel
- Kann ohne Rückstände entfernt werden, sodass die Arbeit nach dem Transport oder der Lagerung ungehindert fortgesetzt werden kann.

Spezifikation
Silber | |
Aluminium | |
Nicht autoklavierbar | |
9 cm | |
-80 bis +120 °C |
Sealing film, aluminum, peelable | |
Unsteril | |
16,5 cm | |
No | |
PCR-fähig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Verschlussfolie für PCR und Lagerung > Verschlussfolien für die Biowissenschaft; Länge (metrisch): 16,5 cm; Material: Aluminium; zweckmäßig: PCR-fähig; autoklavierbar: Nicht autoklavierbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur