Learn More
BRAND™ Verschlussfolie für PCR und Lagerung
Detachable, peelable sealing films ideal for PCR, ELISA and sample storage.
239.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Breite (metrisch) 9 cm
Durchstechbar No
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
17891242
Unterlagen ansehen
BRAND™
701376
17,2 cm Polyester
239.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801252
Unterlagen ansehen
BRAND™
701377
16,5 cm Aluminium
239.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für PCR, ELISA und Lagerungen sind diese Folien ideal.
  • Durch ihren Kleber sind sie bis - 80° C verwendbar, DMSO-resistent und beständig gegen gängige Lösemittel.
  • Damit nach dem Transport oder der Lagerung ungehindert weitergearbeitet werden kann, lassen sich zwei der Folien (701376 und 701377) rückstandsfrei abziehen.
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
9 cm
-80 bis +120 °C
Nicht autoklavierbar
No
PCR-fähig