Learn More
Gibco™ Leibovitz's L15-Medium, GlutaMAX™ Supplement
Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement
73.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Leibovitz L-15 Medium |
Ohne Additive | Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat, Ohne Glukose |
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11534436
|
Gibco™
31415029 |
500 ml |
73.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11544436
|
Gibco™
31415086 |
10 x 500 ml |
640.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2-Stabilisierung entwickelt.Gibco™ L-15 mit GlutaMAX™ Supplement minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak und verbessert die Zellviabilität und das Wachstum in einem anwenderfreundlichen Format.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei L-15 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich.
Spezifikation
1 X | |
Leibovitz L-15 Medium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Flüssig | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat, Ohne Glukose | |
7,4 bis 7,9 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.