Learn More
Gibco™ Leibovitz's L15-Medium, GlutaMAX™ Supplement
Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 31415086
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbicarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.Gibco™ L-15 mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert L-15 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS).
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
Leibovitz L-15 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit Galaktose, Phenolrot, GlutaMAX™, Natriumpyruvat, pH 7,4 bis 7,9, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 300 bis 340 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur | |
Flüssigkeit | |
Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
7,4 bis 7,9 | |
Für In-vitro-Diagnostik |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Leibovitz's L-15 Medium | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 500 ml |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.