Learn More
Gibco™ Leibovitz's L15-Medium, GlutaMAX™ Supplement
Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 31415029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2-Stabilisierung entwickelt.Gibco™ L-15 mit GlutaMAX™ Supplement minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak und verbessert die Zellviabilität und das Wachstum in einem anwenderfreundlichen Format.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei L-15 eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
Leibovitz L-15 Medium | |
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat, Galaktose | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
7,4 bis 7,9 | |
500 mL |
Ohne CO2 | |
1 X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat, Ohne Glukose | |
300 bis 340 mOsm/kg | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur