Learn More
Thermo Scientific™ Legionella-Latextest
Schnelle Bestätigung der vorherrschenden Legionellen-Serogruppen, die in selektiven Medien gezüchtet wurden, mittels Latex-Agglutination.
394.00 CHF - 1155.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweisbare Analyten Legionellen
Probentyp Umweltquelle
Typ Legionellen-Latextest-Kit
Menge 50 Tests/Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Menge Inhalt und Lagerung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Inhalt und Lagerung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11943532
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0800M
Legionellen-Latextest 50 Tests/Kit 2 °C bis 8 °C
1155.00 CHF
50 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11449888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0801M
Serogruppe Legionella pneumophila 1 Testreagenz 50 Tests/Kit 2 °C bis 8 °C
679.00 CHF
50 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11453949
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0802M
Serogruppe Legionella pneumophila 2–14 Testreagenz 50 Tests/Kit 2 °C bis 8 °C
409.00 CHF
50 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11463949
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0803M
Legionella Species Testreagenz 50 Tests/Kit 2 °C bis 8 °C
394.00 CHF
50 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Oxoid Legionella Latex Test ist ein Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von vorherrschenden Legionellen-Arten, die auf Plattenmedien gezüchtet wurden und von Patienten mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben stammen. Der Oxoid Legionella Latex Test ermöglicht die separate Identifizierung der Legionella pneumophila der Serogruppe 1 und der Serogruppen 2 bis 14 sowie den Nachweis sieben weiterer Legionella-Arten, die im Zusammenhang mit Krankheiten beim Menschen stehen.
Verwenden Sie diesen Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von vorherrschenden Legionellen-Arten, die auf Plattenmedien gezüchtet wurden und von Patienten mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben stammen. Der Test ermöglicht die separate Identifizierung der Legionella pneumophila-Serogruppe 1 und der Serogruppen 2 bis 14 sowie den Nachweis sieben weiterer Legionella-Arten, die im Zusammenhang mit Krankheiten beim Menschen stehen.
Blaue, mit Antikörpern sensibilisierte Latexpartikel agglutinieren in Anwesenheit bestimmter Legionellen-Zellwandantigene und bilden sichtbare Klumpen.
Die folgenden Produkte sind für die Anwendung mit dem Legionellen-Latextest verfügbar und separat erhältlich:
Legionella pneumophila Serogruppe 1 Testreagenz (Teilenr. DR0801M)
Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Testreagenz (Teilenr. DR0802M)
Legionella Species Testreagenz (Teilenr. DR0800M) —Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei und Legionella Anisa
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Umweltquelle
50 Tests/Kit
Legionellen
Legionellen-Latextest-Kit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Legionella-Latextest