Learn More
Thermo Scientific™ Legionella-Latextest
Schnelle Bestätigung der vorherrschenden Legionellen-Serogruppen, die in selektiven Medien gezüchtet wurden, mittels Latex-Agglutination.
Marke: Thermo Scientific™ DR0802M
296.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Oxoid Legionella Latex Test ist ein Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von vorherrschenden Legionellen-Arten, die auf Plattenmedien gezüchtet wurden und von Patienten mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben stammen. Der Oxoid Legionella Latex Test ermöglicht die separate Identifizierung der Legionella pneumophila der Serogruppe 1 und der Serogruppen 2 bis 14 sowie den Nachweis sieben weiterer Legionella-Arten, die im Zusammenhang mit Krankheiten beim Menschen stehen.
Verwenden Sie diesen Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von vorherrschenden Legionellen-Arten, die auf Plattenmedien gezüchtet wurden und von Patienten mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben stammen. Der Test ermöglicht die separate Identifizierung der Legionella pneumophila-Serogruppe 1 und der Serogruppen 2 bis 14 sowie den Nachweis sieben weiterer Legionella-Arten, die im Zusammenhang mit Krankheiten beim Menschen stehen.Blaue, mit Antikörpern sensibilisierte Latexpartikel agglutinieren in Anwesenheit bestimmter Legionellen-Zellwandantigene und bilden sichtbare Klumpen.
Die folgenden Produkte sind für die Anwendung mit dem Legionellen-Latextest verfügbar und separat erhältlich:
Legionella pneumophila Serogruppe 1 Testreagenz (Teilenr. DR0801M)
Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Testreagenz (Teilenr. DR0802M)
Legionella Species Testreagenz (Teilenr. DR0800M) —Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei und Legionella Anisa
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Legionella pneumophila | |
Legionellen-Latextest-Kit |
Serogruppe Legionella pneumophila 2–14 Testreagenz | |
Umweltquelle | |
50 Tests/Kit |