Learn More
BINDER™ LED-Lichtleisten
Inklusive Befestigungsmaterial und Steuereinheit für 4 Lichtstreifen. Die Binder™ LED-Lichtleisten können mit einigen Kühlinkubatoren der Serie KB, KBF und KMF verwendet werden.
1255.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Beleuchtung | LED |
---|---|
Material | Plastic |
Typ | Basis-Set LED 300mm |
Enthält | 4 Lichtstreifen mit Befestigungsmaterial |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15689518
|
BINDER™
8012-1107 |
30 cm |
1255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15699518
|
BINDER™
8012-1108 |
50 cm |
1335.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15609528
|
BINDER™
8012-1109 |
90 cm |
1555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 2 Stück
- Enthält Befestigungsmaterial
- Steuereinheit für max. 4 Lichtstreifen
- 100–240 V, 50/60 Hz
Spezifikation
LED | |
Basis-Set LED 300mm | |
100/240 V |
Plastic | |
4 Lichtstreifen mit Befestigungsmaterial |