Learn More
BINDER™ LED-Lichtleisten
Inklusive Befestigungsmaterial und Steuereinheit für 4 Lichtstreifen. Die Binder™ LED-Lichtleisten können mit einigen Kühlinkubatoren der Serie KB, KBF und KMF verwendet werden.
Marke:  BINDER™ 8012-1108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15699518
  • 1335.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • 2 Stück
  • Enthält Befestigungsmaterial
  • Steuereinheit für max. 4 Lichtstreifen
  • 100–240 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
LED-Lichtleisten – Basispaket 500, Länge 50 cm, Basispaket bestehend aus 2 Stk., Befestigungsmaterial, Steuereinheit für max. 4 Lichtstreifen, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
LED
Basis-Set LED 500mm
19.7 in.
100/240 V
BINDER Kammern Serie KBF, KMF, KBF-S, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720, KT 115, KT 170
Plastic
4 Lichtstreifen mit Befestigungsmaterial
50 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ LED-Lichtleisten > Kann verwendet werden mit: Kühlinkubatoren der Modelle KB 720, KT 115, KT 170, KB 240, KB 400, KBF 115, KBF 240, KBF 720, KMF 115, KMF 240, KMF 720, KB 115