Learn More
Bleidraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 10 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y12K017 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 044016.G6,044016.H2 |
W02I027 | Analysenzertifikat | 19/09/2022 | 044016.G6,044016.H2 |
M19E069 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044016.G6,044016.H2 |
U07D031 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044016.G6,044016.H2 |
W14B016 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044016.G6,044016.H2 |
Sicherheit und Handhabung
- Lead wire
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.