Learn More
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336398
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336398
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11336398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012049.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.5g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24G043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerY05H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerF18Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerX19E003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
ChargennummerY16D024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012049.FI,012049.FF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead foil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleifolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >