Learn More
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15451017
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451017
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15451017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012511.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray shots
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 3 mm (0.1 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS12L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2025 Artikelnummer012511.18,012511.30
ChargennummerR13L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer012511.18,012511.30
ChargennummerX23K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Artikelnummer012511.18,012511.30
ChargennummerT26K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Artikelnummer012511.18,012511.30
ChargennummerX27J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Artikelnummer012511.18,012511.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lead
Name des Produkts
Blei-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >