Learn More
Bleigranulat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300198
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleigranulat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300198
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11300198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042928.30
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW05K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number042928.30,042928.18
ChargennummerU03I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number042928.30,042929.14,042928.18
ChargennummerI21Y006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number042928.30,042914.BU,042914.BY
ChargennummerC04Z023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042928.30,042914.BU,042914.BY
ChargennummerD09T023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042928.30,042914.BU,042914.BY
Name des Produkts
Bleigranulat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >