Learn More
Bleistab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351119
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleistab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351119
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
210 g
4 x 210 g
Packungsgröße:
210 Gramm
50 Gramm
840 Gramm
Artikelnummer. 11351119
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011346.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead rod
Farbe Grau
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., May be in multiple pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.5cm/50g
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS08I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number011346.98,011346.97,011346.18
ChargennummerU13H002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011346.98,011346.97,011346.18
ChargennummerL22W013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011346.98,011346.97,011346.18
ChargennummerG31R023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011346.98,011346.97,011346.18
ChargennummerD20U006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011346.98,011346.97,011346.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead rod
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleistab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >