Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bleiring
Diese Vikem™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung dienen zum Schutz und zur Stabilisierung von teuren Glasartikeln. Bel Art™ Bleiringe sind beständig gegen Chemikalien.
54.45 CHF - 60.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bleiring
Material Blei
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387174
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ Scienceware™
F18307-0015
102 mm 56 mm Für Kolben von 500 ml bis 2000 ml
60.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10344281
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ Scienceware™
F18307-0020
114 mm 71 mm Für 1.000 bis 4.000 ml-Kolben
54.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschlossene Bleiringe mit chemisch beständigem Vikem™ beschichtet
  • Ideal für das Stabilisieren von Erlenmeyer- und volumetrischen Kolben und Kolben mit geradem Hals
Spezifikation
Spezifikation
Bleiring
Blei
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Bleiring