Learn More
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381278
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381278
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11381278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010223.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 1 kg
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerZ18J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerQ06J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerM09J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerS02C013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
Name des Produkts
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >