Learn More
Blei, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10634712
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10634712
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10634712
Marke: Thermo Scientific Acros 198110010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 327.4°C
Siedepunkt 1740.0°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Pb
Menge 1 kg
Formelmasse 207.19
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number198110010
ChargennummerA0451254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number198110010
ChargennummerA0451253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number198110010
ChargennummerA0402156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number198110010,198110050
ChargennummerA0408923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number198110010,198110050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Blei, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >