Learn More
Blei(II)-oxid, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
74.90 CHF - 160.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Plumbanon
SMILES O=[Pb]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10481241
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199340010
1 kg Glasflasche
74.90 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10598863
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199340025
2.5 kg Glasflasche
160.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Blei(II)-oxid, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals