Learn More
Blei(II)-oxid, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10481241
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-oxid, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10481241
Marke: Thermo Scientific Acros 199340010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellowMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Plumbanon
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1470.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) oxide
Schmelzpunkt 886.0°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.6% min. (Complexometry)
Strukturformel PbO
Fieser 01,536; 02,233
Merck Index 15, 5468
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C).
Formelmasse 223.19
Reinheit (%) 99.7%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number199340010,199340025
ChargennummerA0465471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number199340010,199340025
ChargennummerA0458118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number199340010,199340025
ChargennummerA0454553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number199340010,199340025
ChargennummerA0449345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199340010,199340025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien sorgfältig gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Name des Produkts
Blei(II)-oxid, 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >