Learn More
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752305
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752305
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10752305
Marke: Thermo Scientific Acros 193310010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-95-4
Summenformel Cl2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 278.10
MDL-Nummer MFCD00011157
InChI-Schlüssel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dryMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 950.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) chloride
Schmelzpunkt 501.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel PbCl2
Merck Index 15, 5459
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
IUPAC-Name Dichlorplumban
Formelmasse 278.11
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0463279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0457092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0393094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0405104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number193310010,193310500,193312500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >