Learn More
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10209453
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209453
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10209453
Marke: Thermo Scientific Acros 193312500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-95-4
Summenformel Cl2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 278.10
MDL-Nummer MFCD00011157
InChI-Schlüssel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dryMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 950.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) chloride
Schmelzpunkt 501.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel PbCl2
Merck Index 15, 5459
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
IUPAC-Name Dichlorplumban
Formelmasse 278.11
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0457092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0393094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0405104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number193310010,193310500,193312500
ChargennummerA0408238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number193310010,193310500,193312500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Blei(II)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >