Learn More
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Antimon und Zinn (als Sn) 0.005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0.001 %, Ni 0.001 %, Ag 2 ppm
56.90 CHF - 573.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.22
100 g
56.90 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11353278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.36
500 g
161.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.A3
2 kg
573.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals