Learn More
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363278
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363278
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11363278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036227.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Antimon und Zinn (als Sn) 0.005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0.001 %, Ni 0.001 %, Ag 2 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.5% min
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22
ChargennummerU29J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22
ChargennummerU19F059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerP29I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerF20L06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead granules
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >