Learn More
Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010224.36
42.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11321288
  • 43.70 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lead Antimony shot
MFCD00134050
500 g
Shot
2mm (0.08 in.)
UN3077
Geruchsneutral
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD20X025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010224.A9,010224.36,010224.A3
ChargennummerF27S003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010224.A9,010224.36,010224.A3
ChargennummerJ18J02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010224.A9,010224.36,010224.A3
ChargennummerL13F14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010224.A9,010224.36,010224.A3
ChargennummerA21I21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010224.A9,010224.36,010224.A3
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals > 500 g