Learn More
Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010224.A3
89.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11301288
  • 94.15 CHF / 2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lead Antimony shot
MFCD00134050
2 kg
Shot
2mm (0.08 in.)
UN3077
Geruchsneutral
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blei-Antimon-Shot, 2 mm (0.08 Zoll), Thermo Scientific Chemicals > 2 kg