Learn More
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil
Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
41.90 CHF - 71.05 CHF
Spezifikation
Material | LDPE |
---|---|
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Spülflasche |
Verschlusstyp | Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10325281
|
BRAND™
144022 |
250 ml | Ethanol | N/A | ||||||
10401931
|
BRAND™
144020 |
250 ml | Methanol | N/A | ||||||
10709201
|
BRAND™
144024 |
500 ml | Destilliertes Wasser | N/A | ||||||
10439081
|
BRAND™
144026 |
500 ml | Methanol | N/A | ||||||
10761383
|
BRAND™
144028 |
500 ml | Ethanol | N/A | ||||||
10247781
|
BRAND™
144027 |
500 ml | Isopropanol | N/A | ||||||
10489261
|
BRAND™
144025 |
500 ml | Aceton | N/A | ||||||
Beschreibung
- Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
- Große Öffnung für bequemes Befüllen
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
- Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
Spezifikation
LDPE | |
Weit | |
Stopfen |
Ja | |
Spülflasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil