Learn More
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Beschreibung
- Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
- Große Öffnung für bequemes Befüllen
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
- Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Orange |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Spülflasche |
Chemical Label | Ethanol |
Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Spritzflaschen aus LDPE mit Belüftungsventil >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur