Learn More
Vitlab™ LDPE-Spritzflaschen
Diese Flaschen eignen sich für einfaches Befüllen, Pulver und pastöse Stoffe. VITLAB™ Spritzflaschen aus LDPE sind aus einem transparenten, flexiblen Stoff mit guter Beständigkeit gefertigt. Sie sind in Weithals- und Enghals-Ausführungen mit Schraubverschluss aus Polypropylen oder Sprühröhrchen lieferbar.
14.65 CHF - 86.85 CHF
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Transparent |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15242999
|
Vitlab™
93389 |
50 ml | 39 mm |
52.10 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10165792
|
Vitlab™
94988 |
250 ml | 58 mm |
54.95 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10486751
|
Vitlab™
95088 |
500 ml | 37 mm |
70.20 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10000681
|
Vitlab™
95188 |
1000 ml | 92 mm | N/A | |||||
10502172
|
Vitlab™
95188 |
1000 ml | 92 mm |
86.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15213009
|
Vitlab™
94189 |
1000 ml |
70.55 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Eng- und Weithalsflaschen aus transparentem LDPE
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- Einfache Befüllung von Weithalswaschflaschen auch ohne Trichter
Spezifikation
Transparent | |
Transparent | |
Weit | |
Schraubverschluss |
LDPE | |
Ja | |
Polypropylen |