Learn More
Vitlab™ LDPE-Spritzflaschen
Diese Flaschen eignen sich für einfaches Befüllen, Pulver und pastöse Stoffe. VITLAB™ Spritzflaschen aus LDPE sind aus einem transparenten, flexiblen Stoff mit guter Beständigkeit gefertigt. Sie sind in Weithals- und Enghals-Ausführungen mit Schraubverschluss aus Polypropylen oder Sprühröhrchen lieferbar.
Marke:  Vitlab™ 95188
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10502172
  • 86.85 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eng- und Weithalsflaschen aus transparentem LDPE
  • Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
  • Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
  • Einfache Befüllung von Weithalswaschflaschen auch ohne Trichter
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Speichern und Lagerung
LDPE
Transparent
Weit
Spülflasche
92 mm
Transparent
Sprühröhrchen
12/Packung
Ja
221 mm
Polypropylen
Schraubverschluss