Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.
0.55 CHF - 82.40 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11950867
|
Kautex™
2000070604 |
18 mm | 50/100/200 ml-Enghalsflasche | N/A | N/A | N/A | |||||
15971401
|
Kautex™
2000090605 |
25 mm | 250/500 ml-Enghalsflasche |
34.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10507721
|
Kautex™
2000070606 |
28 mm | 1000/2000 ml-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||||
10527911
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | 200/250/300 ml-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||||
15991401
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | 200/250/300 ml-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||||
10353591
|
Kautex™
2000070609 |
50 mm | 500/750/1000 ml-Weithalsflasche | N/A | N/A | N/A | |||||
15901411
|
Kautex™
2000090609 |
50 mm | 500/750/1000 ml-Weithalsflasche |
82.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10746791
|
Kautex™
2000090610 |
65 mm | 1000/1500/2000 ml-Weithalsflasche |
2.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus transparentem Polyethylen niedriger Dichte
- Durchscheinend
- Für viele verschiedene Größen erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
LDPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss