Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.
Marke: Kautex™ 2000070608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polyethylen niedriger Dichte
- Lichtdurchlässig
- Für zahlreiche Größen erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
LDPE | |
200/250/300 ml-Flasche | |
40 mm |
Kautex - Expertise plastique - Emballage standard
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss > Kappengröße:40mm AD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur