Learn More
Gilac™ Tiefe, ineinandergreifende LDPE-Schalen
Nestable Rectangular Reinforced Container - LDPE Food container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials. Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for greater impact resistance.
28.00 CHF - 69.00 CHF
Spezifikation
Typ Aufbewahrungsbehälter
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lebensmitteln
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11748501
Unterlagen ansehen
Gilac™
G110021
10 l
28.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11738501
Unterlagen ansehen
Gilac™
G109421
19 l
42.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11768501
Unterlagen ansehen
Gilac™
G113721
30 l
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13439888
Unterlagen ansehen
Gilac™
G155021
45 L
64.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13449888
Unterlagen ansehen
Gilac™
G155821
55 L
67.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 400 x 300 rectangular plastic food container
  • Reinforced container
  • Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for increased shock resistance
  • Outstanding durability even with intensive use
  • For sub-zero and ambient temperature storage (-15°C to +60°C) and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
  • Designed in partnership with health professionals
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter
Rechteckig
Lagerung von Lebensmitteln
Weiß
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Tiefe, ineinandergreifende LDPE-Schalen