Learn More
Gilac™ Tiefe, ineinandergreifende LDPE-Schalen
Nestable Rectangular Reinforced Container - LDPE Food container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials. Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for greater impact resistance.
Marke: Gilac™ G110021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkt geformt aus LDPE, das zwischen −15 °C und +60 °C verwendet werden kann
- Hervorragende Haltbarkeit auch bei intensivem Einsatz
- Zusammen mit medizinischem Fachpersonal entwickelt
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter | |
Weiß | |
2.6 gal. | |
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
365 x 310 x 160 mm; Innenabmessungen unten: 280 x 220 x 145 mm | |
365 mm | |
310 mm | |
308 mm | |
0,7 kg |
PEBD | |
Rechteckig | |
10 l | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies | |
400/Palette | |
14.4 in. | |
12.2 in. | |
6.3 in. | |
1.54 lb. |