Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
44.05 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Typ | PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.075 mm Innendurchmesser x 200 mm Länge |
---|---|
Material | Polymerummanteltes Quarzglas |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15258763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624293 |
1.6 mm | 0.075 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624365 |
1.6 mm | 0.53 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624217 |
1.6 mm | 0.3 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624232 |
1.6 mm | 0.15 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624254 |
1.6 mm | 0.05 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624300 |
1.58 mm | 0.1 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624303 |
1.58 mm | 0.1 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624233 |
1.6 mm | 0.15 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624263 |
0.8 mm | 0.05 mm | 150 mm |
44.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11991606
|
Trajan Scientific and Medical™
0624218 |
1.6 mm | 0.3 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624304 |
1.6 mm | 0.1 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624216 |
1.6 mm | 0.3 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624367 |
1.6 mm | 0.53 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624291 |
1.6 mm | 0.075 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624225 |
1.6 mm | 0.025 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624227 |
1.6 mm | 0.025 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624204 |
1.6 mm | 0.2 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624228 |
1.6 mm | 0.025 mm | 200 mm |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15218733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624205 |
1.6 mm | 0.2 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15218743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624229 |
1.6 mm | 0.025 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624230 |
1.6 mm | 0.15 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624290 |
1.6 mm | 0.075 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624214 |
1.6 mm | 0.3 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624231 |
1.6 mm | 0.15 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624354 |
1.6 mm | 0.175 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624215 |
1.6 mm | 0.3 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624292 |
1.6 mm | 0.075 mm | 150 mm |
106.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624366 |
1.6 mm | 0.53 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624201 |
1.6 mm | 0.2 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624301 |
1.6 mm | 0.1 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624370 |
1.6 mm | 0.53 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624202 |
1.6 mm | 0.2 mm | 50 mm |
92.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624226 |
1.6 mm | 0.025 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624302 |
1.6 mm | 0.1 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624203 |
1.6 mm | 0.2 mm | 100 mm |
98.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624234 |
1.6 mm | 0.15 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Specifications
PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.075 mm Innendurchmesser x 200 mm Länge | |
Polymerummanteltes Quarzglas |