Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624216
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.3 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge | |
0.3 mm | |
150 mm |
5/Packung | |
1.6 mm | |
Polymerummanteltes Quarzglas |