Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624367
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268783
  • 106.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.53 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge
0.53 mm
150 mm
5/Packung
1.6 mm
Polymerummanteltes Quarzglas