Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Lennox)
Ein von Lennox entwickeltes nährstoffreiches Medium für das Wachstum und die Erhaltung der Reinkultur von rekombinanten Stämmen von E. coli. Es ist ein nährstoffreiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffvorgaben für E.Coli-Stämme enthält.
28.60 CHF - 80.40 CHF
Spezifikation
Form Pulver
Verpackungsart Glasflasche
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11346829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
H26760.22
100 g
28.60 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11356829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
H26760.36
500 g
80.40 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• LB-Bouillon besteht aus Trypton (Pankreas-Digest von Casein), Natriumchlorid und Hefeextrakt.Das Trypton liefert Stickstoff, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die für das Wachstum dieser Stämme wesentlich sind.Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, insbesondere der Vitamine der B-Gruppe.Das Natriumchlorid liefert essentielle Elektrolyte für Transport und osmotisches Verhältnis
Verwendung
• LB Broth (Lennox) ist ein reiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffanforderungen für das Wachstum und die Erhaltung einer reinen Kultur rekombinanter Escherichia coli-Stämme enthält, um eine Plasmid-Reinigung und/oder Proteinexpression zu ermöglichen
• LB Broth (Lennox) wird zur Resuspension von T. pyriformis Zellfraktionen in einer Studie zur Durchführung der Fraktionierung zellulärer Extrakte verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Glasflasche
Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Documents
Certificats
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Lennox)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis