Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Lennox)
Ein von Lennox entwickeltes nährstoffreiches Medium für das Wachstum und die Erhaltung der Reinkultur von rekombinanten Stämmen von E. coli. Es ist ein nährstoffreiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffvorgaben für E.Coli-Stämme enthält.
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26760.36
80.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• LB-Bouillon besteht aus Trypton (Pankreas-Digest von Casein), Natriumchlorid und Hefeextrakt. Das Trypton liefert Stickstoff, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die für das Wachstum dieser Stämme wesentlich sind. Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, insbesondere der Vitamine der B-Gruppe. Das Natriumchlorid liefert essentielle Elektrolyte für Transport und osmotisches Verhältnis
Verwendung
• LB Broth (Lennox) ist ein reiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffanforderungen für das Wachstum und die Erhaltung einer reinen Kultur rekombinanter Escherichia coli-Stämme enthält, um eine Plasmid-Reinigung und/oder Proteinexpression zu ermöglichen
• LB Broth (Lennox) wird zur Resuspension von T. pyriformis Zellfraktionen in einer Studie zur Durchführung der Fraktionierung zellulärer Extrakte verwendet
Spezifikation
Pulver | |
Glasflasche | |
500 g | |
Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254457 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | H26760.36,H26760.22 |
10254455 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | H26760.36,H26760.22 |
10254456 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | H26760.36,H26760.22 |
P21L017 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | H26760.36,H26760.22 |
N10L023 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | H26760.36,H26760.22 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
66Stunden
23Minuten
12Sekunden
55Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
11Stunden
23Minuten
12Sekunden
55