Learn More
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex
Gassammelbeutel aus Latex. Der Kartell™ Latex Gasprobenballon eignet sich am besten zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben.
Marke:  Kartell™ 0123400
32.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10263183
  • 38.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kosteneffektiv
  • Ideal zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben
Spezifikation
Spezifikation
Gasprobenahmeballon
5 l
Latex
230 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex > dimCapacityMetric: 5 l