Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
6.34 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12795815
|
Nitritex™
BLA201-S |
S | N/A | |||||||
12715825
|
Nitritex™
BLA203-L |
L | N/A | |||||||
15208188
|
Nitritex™
BLA203-L |
L |
352.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15288178
|
Nitritex™
BLA201-S |
S |
352.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15186753
|
Nitritex™
BLA205-XXL |
2XL |
352.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15298178
|
Nitritex™
BLA202-M |
M |
352.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12705825
|
Nitritex™
BLA202-M |
M | N/A | |||||||
15278178
![]() |
Nitritex™
BLA200-XS |
XS |
352.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12725825
|
Nitritex™
BLA204-XL |
XL | N/A | |||||||
Beschreibung
- Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
- Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
- Steril: Nicht steril
- Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
- Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
Spezifikation
Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nein | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
300 mm |
Naturfarben | |
Ja | |
Latex | |
Reinraumhandschuhe | |
Rollrand/gerollt |