Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
Marke: Nitritex™ BLA201-S
216.12 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
- Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
- Steril: Nicht steril
- Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
- Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
Spezifikation
ISO 9001:2008 und 89/686/EWG, NEBB zertifiziert ISO Klasse 4, ISO 2859 | |
Naturfarben | |
Ja | |
Latex | |
Reinraumhandschuhe | |
Unsteril | |
1000 |
Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nein | |
Puderfrei | |
S | |
Rollrand/gerollt | |
300 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe > Größe:Klein; Menge:1.000/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur