Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Kit
The LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Assay Kit provides a sensitive and robust method for high-throughput screening (HTS) of ligands for glucocorticoid receptor (GR).
Marke: Thermo Scientific™ A15901
Beschreibung
The LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Assay Kit provides a sensitive and robust method for high-throughput screening (HTS) of ligands for glucocorticoid receptor (GR). The kit uses a human GR ligand-binding domain (GR-LBD) tagged with glutathione S-transferase (GST) (also available separately), a terbium-labeled anti-GST antibody, and a fluorescent small-molecule GR ligand (Fluormone™ GS1) in a homogeneous mix-and-read assay format.
The Lanthascreen Gluococorticoid Receptor Competitive Binding Assay is:
- Complete & ready-to-use out of the box—all reagents included, just add your test compounds
- High throughput compatible—TR-FRET assays in a 384-well plate
- Convenient—components available in bulk sizes for larger screening needs
Spezifikation
Kompetitiver Bindungstest, Assay für Kernrezeptoren | |
1 Röhrchen rekombinantes Protein mit GR-Ligandenbindungsdomäne (bei -68 bis -85 °C lagern) 1 Röhrchen Fluormone GS1 (bei -5 bis -30 °C lagern) 2 Flaschen Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern) 1 Röhrchen Tb-Anti-GST Ab (bei -5 bis -30 °C lagern) 5 Röhrchen GR-stabilisierendes Peptid (bei -5 bis -30 °C lagern) 1 Röhrchen DTT (bei -5 bis -30 °C lagern) |
|
GR | |
800 x 20 μL |
800 x 20 μl-Assays | |
LanthaScreen™ | |
TR-FRET Glucocorticoid-Rezeptor Kit für kompetitive Bindung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2933144 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | A15901,A15901.22,A15901.14,A15901.36 |
2863966 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | A15901 |
2825926 | Analysenzertifikat | 12/10/2023 | A15901 |
2808799 | Analysenzertifikat | 04/10/2023 | A15901 |
2745636 | Analysenzertifikat | 22/07/2023 | A15901 |