Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Ziegenantikörper oder wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist.
1238.00 CHF - 17210.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Terbium-markierter Anti-Ziege-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Produktlinie LanthaScreen™
Anregung/Emission 340/490, 520
Reaktivität Ziege
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10666255
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PV3772
1 mg
17210.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10369244
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PV3770
25μ g
1238.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Ziegenantikörper
  • Ideal geeignet für die Verwendung während der Assay-Entwicklung bei der Bewertung mehrerer primärer Ziegenantikörper
  • Kann auch verwendet werden, wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Ziege-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
LanthaScreen™
Ziege
Trockeneis
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
340/490, 520
Endpunkt
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab