Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Ziegenantikörper oder wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist.
Marke:  Thermo Scientific™ PV3770
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369244
  • 1282.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Ziegenantikörper
  • Ideal geeignet für die Verwendung während der Assay-Entwicklung bei der Bewertung mehrerer primärer Ziegenantikörper
  • Kann auch verwendet werden, wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Ziege-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
25μ g
Endpunkt
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
340/490, 520
Ziege
Trockeneis
LanthaScreen™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab > 25 μg